Läs mer
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, 98%
Produktkod. 11429130
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429130 10 g 10g
11409130 1 g 1g
11419130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14841.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-54-7 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Metyl-1-fenyl-1H-pyrazol används för att framställa 3-metyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd vid en temperatur av 90-°100 C med reagensfosforoxiklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole används för att framställa 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyd vid en temperatur av 90-°100 C med reagensfosforoxiklorid.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1128-54-7
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00003123
InChI-nyckel RJXLUGSJEMSDPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70783
IUPAC-namn 3-metyl-l-fenylpyrazol
LEDER CC1=NN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 35°C to 38°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 117870
Synonym 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-3-methylpyrazole, pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, methylphenyl, 1h-pyrazole,3-methyl-1-phenyl, acmc-20an11, ksc494g4n, rjxlugsjemsdpk-uhfffaoysa, 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole #
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.