Läs mer
3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone |
| CAS | 53427-93-3 |
| Molekylformel | C12 H11 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-6-5-9-13(12(10)14)11-7-3-2-4-8-11/h2-9H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC=CN(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-1-phenylpyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.222 |
| Formel vikt | 185.084 |