Läs mer
3-metyl-1-fenyl-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448869
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448869 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15448869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2893-05-2 | C6H15NO | 117.19 g/mol
3-Metyl-1-fenyl-2-butanon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-1-phenyl-2-butanon används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-phenyl-2-butanone
CAS 2893-05-2
Densitet 0.968
Kokpunkt 237°C to 240°C
Molekylformel C6H15NO
Brytningsindex 1.504
MDL-nummer MFCD00040487
Kvantitet 5 g
Beilstein 2042880
Synonym 3-isopropoxypropylamine, 3-isopropoxy-1-propylamine, isopropoxypropylamine, 1-propanamine, 3-1-methylethoxy, 3-aminopropyl isopropyl ether, 3-1-methylethoxy-1-propanamine, 3-isopropoxy-n-propylamine, 3-isopropoxypropan-1-amine, propylamine, 3-isopropoxy, 3-propan-2-yloxy propan-1-amine
Löslighetsinformation Not miscible in water.
InChI-nyckel VHYUNSUGCNKWSO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)OCCCN
IUPAC-namn 3-propan-2-yloxipropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 117.19
PubChem CID 76194
Formel vikt 162.23
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.