Läs mer
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 94%
Produktkod. 11489373
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489373 100 g 100g
11469373 5 g 5g
11479373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11792.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 707-61-9 | C11H13OP | 192.198 g/mol
3-Metyl-1-fenyl-2-fosfolen-1-oxid används som en katalysator för intramolekylära aza-wittig-cykliseringsreaktioner och polymerisationsreaktioner. Det är en reaktant som används för framställning av fosfasocker och deras radikalbromeringsderivat som anticancermedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide används som en katalysator för intramolekylära aza-wittig-cykliseringsreaktioner och polymerisationsreaktioner. Det är en reaktant som används för framställning av fosfasocker och deras radikalbromeringsderivat som anticancermedel.
Löslighet Löslig i
polära lösningsmedel.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 707-61-9
Molekylformel C11H13OP
Molekylvikt (g/mol) 192.198
MDL-nummer MFCD00014518
InChI-nyckel YMKWWHFRGALXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole 1-oxide, 1h-phosphole, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-phosphole 1-oxide, 2-phospholene, 3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1$l^ 5-phosphole 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1??-phosphol-1-one, 2-phospholene, 1-oxide
PubChem CID 69722
IUPAC-namn 4-metyl-1-fenyl-2,3-dihydro-1$l^{5}-fosfol-1-oxid
LEDER CC1=CP(=O)(CC1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide
Smältpunkt 60°C to 65°C
Kokpunkt 173°C to 174°C (0.7 mmHg)
Odör Unpleasant
Kvantitet 100 g
Beilstein 609223
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in polar solvents.
Formel vikt 192.19
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.