missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-metyl-1-fenyl-2-pyrazolin-5-on, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7081263
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11499083

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11161.22

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.203 g/mol

3-Metyl-1-fenyl-2-pyrazolin-5-on används som reagens för detektion av reducerande kolhydrater med ESI/MALDI-MS.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applikationer
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one används som reagens för detektion av reducerande kolhydrater med ESI/MALDI-MS.

Löslighet
Lösligt i vatten (3,3g/L).

Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 89-25-8
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.203
MDL-nummer MFCD00003138
InChI-nyckel QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-4H-pyrazol-3-on
LEDER CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Smältpunkt 127°C to 131°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 191°C (17 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 609575
Merck Index 14,6713
Löslighetsinformation Soluble in water(3.3g/L).
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.