Läs mer
3-Metyl-1-fenyl-2-pyrazolin-5-one, 99 %
Produktkod. 10081340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10081340 5 g Glasflaska 5g
10183460 100 g Glasflaska 100g
10755221 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10081340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127460050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-25-8
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.2
MDL-nummer MFCD00003138
InChI-nyckel QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-4H-pyrazol-3-on
LEDER CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 127,0 °C till 131,0 °C
Färg Beige till Gul
Kokpunkt 287,0 °C (265,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, 20
Merck Index 15, 6802
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3 g/L vatten (20 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol och bensen, olöslig i eter, löslig i syror
Formel vikt 174.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.