Läs mer
3-metyl-1-fenyl-2-pyrazolin-5-one (Edaravon), TRC
Produktkod. 30005079
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30005079 1 g
1 options
Produktkod. 30005079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE3350001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 89-25-8
Molekylformel C10 H10 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
LEDER CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
IUPAC-namn 5-metyl-2-fenyl-4H-pyrazol-3-one
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 174.0793