Läs mer
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043808.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11340458
  • 1357.61 SEK / 1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
23210-22-2
223.275
DJKASMOURATDIE-UHFFFAOYSA-N
4990835
CC1C2=CC=CC=C2N(C1=O)C3=CC=CC=C3
C15H13NO
MFCD00798609
3-methyl-1-phenylindolin-2-one, 3-methyl-1-phenylindoline-2-one, 3-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, acmc-1ciq4, 1-phenyl-3-methylindoline-2-one, 3-methyl-1-phenyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one,1,3-dihydro-3-methyl-1-phenyl
3-methyl-1-phenyl-3H-indol-2-one
Specifikationer
3-Methyl-1-phenylindolin-2-one
C15H13NO
1g
DJKASMOURATDIE-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-phenyl-3H-indol-2-one
4990835
97%
23210-22-2
MFCD00798609
3-methyl-1-phenylindolin-2-one, 3-methyl-1-phenylindoline-2-one, 3-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, acmc-1ciq4, 1-phenyl-3-methylindoline-2-one, 3-methyl-1-phenyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one,1,3-dihydro-3-methyl-1-phenyl
CC1C2=CC=CC=C2N(C1=O)C3=CC=CC=C3
223.275
223.27