Läs mer
3-Methyl-1-(triphenylphosphoranylidene)butan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1-(triphenylphosphoranylidene)butan-2-one |
| CAS | 19753-67-4 |
| Molekylformel | C23H23OP |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (3-Methyl-2-oxobutylidene)triphenylphosphorane, Isobutyrylmethylenetriphenylphosphorane, 3-Methyl-1-(triphenylphosphoranylidene)-2-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23OP/c1-19(2)23(24)18-25(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-19H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-1-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.4 |
| Formel vikt | 346.1487 |