missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiazotic Acid |
| CAS | 64679-65-8 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, Acetic acid, 2-[(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]-, Acetic acid, [(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]- (9CI), 2-[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, NSC 78999, Tiazotic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2S/c1-3-6-5(8-7-3)11-2-4(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)(H,6,7,8) |
| LEDER | Cc1nnc(SCC(=O)O)[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-[(5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.193 |
| Formel vikt | 173.026 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?