Läs mer
3-Methyl-1H(4H)-1,2,4-triazole-5-thione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-methyl-1,4-dihydro-1,2,4-triazole-5-thione |
| CAS | 7271-44-5 |
| Molekylformel | C3 H5 N3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dihydro-5-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 3-Methyl-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thione, 1,2-Dihydro-5-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 2-Methyl-1,3,4-triazole-5-thiol, 3-Mercapto-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-Mercapto-5-methyl-1H-1,2,4-triazole, 3-Mercapto-5-methyl-4H-1,2,4-triazole, 3-Methyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Methyl-1,2,4-triazolethiol, 3-Methyl-5-mercapto-1,2,4-triazole, 5-Mercapto-2-methyl-1,2,4-triazole, 5-Mercapto-3-methyl-1,2,4-triazole, 5-Methyl-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-Methyl-3-mercapto-1,2,4-triazole, NSC 166651, NSC 202519, NSC 508416 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3S/c1-2-4-3(7)6-5-2/h1H3,(H2,4,5,6,7) |
| LEDER | CC1=NNC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-1,4-dihydro-1,2,4-triazole-5-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.157 |
| Formel vikt | 115.02 |