missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-1H-Indole-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1H-Indole-d8 |
| CAS | 697807-03-7 |
| Molekylformel | C9 2H8 H N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5','3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-1H-indole-2,4,5,6,7-d5, 3-Methyl-1H-indole-d8, 3-Methylindole-D8, Scatole-d8, Skatol-d8, β-Methylindole-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6,7-pentadeuterio-3-(trideuteriomethyl)-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.22 |
| Formel vikt | 139.1237 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?