Läs mer
3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 95%, Maybridge
Produktkod. 10092343
Change view
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10092343 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10092343 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00084DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 31230-17-8
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C4H7N3
MDL-nummer MFCD00051640
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
InChI-nyckel FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=NN1)N
IUPAC-namn 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 97.121
PubChem CID 93146
Formel vikt 97.12
Procent renhet 95%