Läs mer
3-Methyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11409110
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11409110
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14584.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-50-7
Molekylformel C5H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 125.131
MDL-nummer MFCD00020735
InChI-nyckel PNZZQMXKKNDHNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 3-methyl-1-pyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3 or 5-methyl, 3-methylpyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide,3-methyl
PubChem CID 242452
IUPAC-namn 3-methylpyrazole-1-carboxamide
LEDER CC1=NN(C=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Smältpunkt 123°C to 127°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 115536
Formel vikt 125.13
Procent renhet ≥98%