Läs mer
3-metyl-1H-pyrazol-5-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15496338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496338 1 g 1g
15406348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59899.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 402-61-9 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid är en potent och selektiv D-aminosyraoxidas (DAO) (även känd som DAAO, DAMOX och OXDA) hämmare som skyddar DAO-celler från oxidativ stress inducerad av D-Serine. 3-Methylpyrazole-5-karboxylsyra förhindrar specifikt formalin-inducerad tonisk smärta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid är en potent och selektiv D-aminosyraoxidas (DAO) (även känd som DAAO, DAMOX och OXDA) hämmare som skyddar DAO-celler från oxidativ stress inducerad av D-Serine. 3-Methylpyrazole-5-karboxylsyra förhindrar specifikt formalin-inducerad tonisk smärta.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-61-9
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00462235
InChI-nyckel WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Smältpunkt 236 °C till 240 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.