missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11424850
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424850 1 g 1g
11414850 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11424850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50834.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 348133-74-4
Molekylformel C14H17N3
Molekylvikt (g/mol) 227.311
MDL-nummer MFCD08061017
InChI-nyckel YUKANULGPVFVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-piperazin-1-yl quinoline, 3-methyl-2-1-piperazinyl quinoline, 3-methyl-2-piperazin-1-yl-quinoline, acmc-20an0s, 3-methyl-2-quinolyl piperazine, 3-methyl-2-piperazine-1-yl quinoline
PubChem CID 22636341
IUPAC-namn 3-methyl-2-piperazin-1-ylquinoline
LEDER CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1N3CCNCC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 227.31
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.