Läs mer
3-Methyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers, 95%
Produktkod. 11334474
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334474 25 g 25g
11324474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334474 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01135.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-57-6 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
3-Methyl-2,4-pentandione involverar i asymmetrisk substitution av 1,3-difenyl-2-propenylacetat katalyserad av amfifila hartsstödda monodentate fosfinligander kan förekomma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Methyl-2,4-pentandione involverar i asymmetrisk
substitution av 1,3-difenyl-2-propenylacetat katalyserat av amfifila hartsstödda monodentatfosfinligander kan förekomma.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air& värmekänslig. Förvara inte tillsammans med starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-57-6
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00008762
InChI-nyckel GSOHKPVFCOWKPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2,4-pentanedione, methylacetylacetone, 1,1-diacetylethane, 2,4-pentanedione, 3-methyl, methyl acetylacetone, 3-acetylbutan-2-one, 3-methyl-acetylacetone, acmc-209plp, 3-methyl-2,4-pentandione, 3-methylpentan-2,4-dione
PubChem CID 69949
IUPAC-namn 3-metylpentan-2,4-dion
LEDER CC(C(=O)C)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2,4-pentanedione
Namnnotering mixture of tautomers
Densitet 0.98
Kokpunkt 170°C to 171°C
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 635909
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 114.14
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.