Läs mer
3-Methyl-2,5-bis-(2-hydroxyethyl)pyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2,5-bis-(2-hydroxyethyl)pyrazine |
| CAS | 96681-84-4 |
| Molekylformel | C9H14N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2,5-pyrazinediethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-7-9(3-5-13)10-6-8(11-7)2-4-12/h6,12-13H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | OCCC1=CN=C(CCO)C(C)=N1 |
| IUPAC-namn | 2,2'-(3-methylpyrazine-2,5-diyl)bis(ethan-1-ol) |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.1055 |