missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-2(5H)-furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 22122-36-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2H,3H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CCOC1=O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.09 |
| Formel vikt | 98.0368 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?