Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridhydrat, 97 %
Beskrivning
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridhydrat används vid syntes av bensotiazoliumazofärgämnen. Det är ett kromogent reagens som används för bestämning av kolesterol, bensodiazepiner och enzymaktivitet. Som ett elektrofilt kopplingsreagens används det vid spektrofotometrisk bestämning av kloramin-B (CAB) och annan kvarvarande klorhalt i olika vattenprover i miljön.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazon hydrochloride hydrate används vid syntes av bensotiazolium azofärgämnen. Det är ett kromogent reagens som används för bestämning av kolesterol, bensodiazepiner och enzymaktivitet. Som ett elektrofilt kopplingsreagens används det vid spektrofotometrisk bestämning av kloramin-B (CAB) och annan kvarvarande klorhalt i olika vattenprover i miljön.
Löslighet Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och
metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate |
| Smältpunkt | ∼275 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3571041 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. |
| Formel vikt | 215,71 (Vattenfattig) |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.