Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridhydrat, TRC
Produktkod. 30469267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469267 1 g
30473271 25 g
30478185 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30469267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2889301G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149022-15-1
Molekylformel C8H10ClN3S.xH2O
Molekylvikt (g/mol) 233.718
Synonym 3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone Hydrazone Monohydrochloride Hydrate, MBTH Hydrochloride Hydrate
IUPAC-namn (Z)-2-hydrazineyliden-3-metyl-2,3-dihydrobenzo[d]tiazolhydrokloridhydrat
LEDER CN1/C(SC2=C1C=CC=C2)=N/N.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Formel vikt 233.039