Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridmonohydrat, 98 %
Produktkod. 10789901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10789901 10 g Glasflaska 10g
10368663 50 g Glasflaska 50g
15199283 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10789901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.33 SEK
    1118.65 SEK / 10g
    Save 127.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 38894-11-0 | HCl·H2O | 233,72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38894-11-0
Molekylformel HCl·H2O
Molekylvikt (g/mol) 233.72
MDL-nummer MFCD00149370
InChI-nyckel IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonym 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
IUPAC-namn (E)-(3-metyl-l,3-bensotiazol-2-yliden)hydrazin;hydrat;hydroklorid
LEDER CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 270,0 °C till 276,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning Max 8%.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Känslighet (till hydroxylgrupper) Klarat test
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 233.72
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.