Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolizolinon hydrazonhydrokloridmonohydrat, 98+%
Beskrivning
Det används som ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av alifatiska aldehyder och för bestämning av hexosaminer i glykosaminoglykaner. Det är inkorporerat i en ny peroxidasfärgreaktion. Det är också ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av spår av selen (IV) i miljöprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som reagens för spektrofotometrisk bestämning av alifatiska aldehyder och för bestämning av hexosaminer i glykosaminoglykaner. Det är inkorporerat i en ny peroxidasfärgreaktion. Det är också ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av spår av selen (IV) i miljöprover.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate |
| Smältpunkt | 270 °C till 274 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4722243 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 233,72 (215,70 vattenfattig) |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.