Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydrokloridmonohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7037347
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472436 5 g 5g
15482436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56061.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38894-11-0 | C8H12ClN3OS | 233.714 g/mol
Det används som ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av alifatiska aldehyder och för bestämning av hexosaminer i glykosaminoglykaner. Det är inkorporerat i en ny peroxidasfärgreaktion. Det är också ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av spår av selen (IV) i miljöprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används som reagens för spektrofotometrisk bestämning av alifatiska aldehyder och för bestämning av hexosaminer i glykosaminoglykaner. Det är inkorporerat i en ny peroxidasfärgreaktion. Det är också ett reagens för spektrofotometrisk bestämning av spår av selen (IV) i miljöprover.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38894-11-0
Molekylformel C8H12ClN3OS
Molekylvikt (g/mol) 233.714
MDL-nummer MFCD00149370
InChI-nyckel IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonym 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
PubChem CID 6508671
IUPAC-namn (E)-(3-metyl-l,3-bensotiazol-2-yliden)hydrazin;hydrat;hydroklorid
LEDER CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Smältpunkt 270°C to 274°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4722243
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 233.72 (215.70 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.