Läs mer
3-metyl-2-bensotiazolinonhydrazonhydroklorid, TRC
Produktkod. 30395073
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30395073 5 g
1 options
Produktkod. 30395073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9538905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Molekylformel C8 H9 N3 S . Cl H
Kvantitet 5 g
Synonym 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
InChI formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
IUPAC-namn (3-metyl-1,3-benzothiazol-2-yliden) hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 215.703
Formel vikt 215.028