missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methyl-2-butanamine, TRC

Produktkod. 30470767
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470767 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30470767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM332868250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butanamine
CAS 598-74-3
Molekylformel C5H13N
Kvantitet 250 mg
Synonym (3-Methylbutan-2-yl)amine, (±)-3-Methyl-2-butanamine, (±)-3-Methyl-2-butylamine, 1,2-Dimethylpropanamine, 1,2-Dimethylpropylamine, 2-Amino-3-methylbutane, 3-Methyl-2-aminobutane, 3-Methyl-2-butylamine
InChI formel InChI=1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
LEDER CC(C)C(C)N
IUPAC-namn 3-methylbutan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 87.16
Formel vikt 87.1048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.