missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-2-butanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-butanamine |
| CAS | 598-74-3 |
| Molekylformel | C5H13N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3-Methylbutan-2-yl)amine, (±)-3-Methyl-2-butanamine, (±)-3-Methyl-2-butylamine, 1,2-Dimethylpropanamine, 1,2-Dimethylpropylamine, 2-Amino-3-methylbutane, 3-Methyl-2-aminobutane, 3-Methyl-2-butylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C(C)N |
| IUPAC-namn | 3-methylbutan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.16 |
| Formel vikt | 87.1048 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?