Läs mer
3-Methyl-2-butanethiol, 95%, remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-butanethiol |
| Densitet | 0.84 |
| Kokpunkt | 100°C |
| Flampunkt | 3°C (37°F) |
| Odör | Stench |
| Anteckningar om analysprocent | remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol |
| Brytningsindex | 1.444 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3336 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Show More |