Läs mer
3-Methyl-2-butanethiol, 95%, remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11496036
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496036 25 g 25g
11486036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22330.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2084-18-6
Molekylformel C5H12S
Molekylvikt (g/mol) 104.21
MDL-nummer MFCD00039648
InChI-nyckel BFLXFRNPNMTTAA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanethiol, 2-butanethiol, 3-methyl, 3-methyl-2-butylthiol, fema no. 3304, 3-methyl-2-butane thiol, acmc-209ff6, 3-methyl-2-butyl mercaptan, ksc202s8n, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide, 1,2-dimethylpropyl hydrosulfide #
PubChem CID 519823
IUPAC-namn 3-methylbutane-2-thiol
LEDER CC(C)C(C)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butanethiol
Densitet 0.84
Kokpunkt 100°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Odör Stench
Anteckningar om analysprocent remainder mainly 2-methyl-1-butanethiol
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3336
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 104.22
Procent renhet 95%