Läs mer
(+/-)-3-Methyl-2-butanol, 98%
Produktkod. 11377405
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377405 25 g 25g
11387405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05347.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-2-butanol har använts som referens för mikrobiellt framställda, flyktiga organiska föreningar (MVOC) i GC-MS-analyser. Det fungerar som en växtmetabolit och polärt lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-2-butanol har använts som referens för mikrobiellt framställda, flyktiga organiska föreningar (MVOC) i GC-MS-analyser. Det fungerar som en växtmetabolit och polärt lösningsmedel.
Löslighet
blandbar i eter, alkoholer. Något lösligt i vatten. (2,8 g/100 ml, °30 C)
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-75-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004527
InChI-nyckel MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
IUPAC-namn 3-metylbutan-2-ol
LEDER CC(C)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-3-Methyl-2-butanol
Kokpunkt 112°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1105
Beilstein 1718800
Merck Index 14,6031
Formel vikt 88.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.