Läs mer
3-metyl-2-butanon, 98 %
Produktkod. 11450358
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450358 250 mL 250ml
11440358 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24527.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.40 SEK
    514.65 SEK / 250ml
    Save 117.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86,13 g/mol
3-Methyl-2-butanon används för syntes av heterocykliska föreningar och viktig intermediär av medicin. Det används som ett industriellt lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-2-butanon används för syntes av heterocykliska föreningar och viktig intermediär av medicin. Det används som ett industriellt lösningsmedel.
Löslighet Löslig i vatten (8,21 mg/ml vid
20 C), eter, alkohol, °aceton och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-80-4
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00008919
InChI-nyckel SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC-namn 3-metylbutan-2-on
LEDER CC(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butanone
Smältpunkt -92 °C
Densitet 0.805
Kokpunkt 94 °C till 95 °C
Flampunkt −1 °C (30 °F)
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.388
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2397
Beilstein 1071238
Merck Index 14,6090
Löslighetsinformation Löslig i vatten (8,21 mg/ml vid 20 °C), eter, alkohol, aceton och etanol.
Formel vikt 86.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-2-butanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl isopropyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.