Läs mer
3-Methyl-2-butanone, puriss, ≥98.5% (GC), Honeywell™
Produktkod. 15695890 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15695890 100 mL Glass bottle 100ml
15605900 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15695890 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 59600100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 563-80-4
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00008919
InChI-nyckel SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC-namn 3-methylbutan-2-one
LEDER CC(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butanone
Smältpunkt -92°C
Färg Colorless
Densitet 0.805g/mL at 25°C
Kokpunkt 94°C to 95°C
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)2CHCOCH3
Brytningsindex 1.388
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2397
Beilstein 1071238
Formel vikt 86.13g/mol
Procent renhet ≥98.5% (GC)