Läs mer
3-metyl-2-butanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-butanone |
| CAS | 563-80-4 |
| Molekylformel | C5 H10 O |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-metylbutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |