Läs mer
3-metyl-2-buten-1-ol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403107 25 g 25g
11413107 100 g 100g
11423107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16089.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Metyl-2-buten-1-ol används som ett reagens för skydd av karboxylsyror som deras 3-metyl-2-buten-1-yl (Prenyl) estrar. Det används också i parfymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Methyl-2-buten-1-ol används som ett reagens för skydd av karboxylsyror som deras 3-metyl-2-buten-1-yl (Prenyl) estrar. Det används också i parfymer.
Löslighet Lösligt i vatten (170 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-82-1
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00002916
InChI-nyckel ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
PubChem CID 11173
ChEBI CHEBI:16019
IUPAC-namn 3-metylbut-2-en-1-ol
LEDER CC(C)=CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-buten-1-ol
Densitet 0.86
Kokpunkt 139°C to 140°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1633479
Löslighetsinformation Soluble in water (170g/L at 20°C).
Formel vikt 86.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.