missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-2-buten-1-ol-d6 (d5 Major)(Contain ~3% d0), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-buten-1-ol-d6 |
| CAS | 53439-16-0 |
| Molekylformel | C5 2H6 H4 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Buten-4,4,4-d3-1-ol, 3-(methyl-d3)-, 3-(Methyl-d3)-2-buten-4,4,4-d3-1-ol, 3-Methyl-2-buten-1-ol-d6, 3-Methyl-2-buten-1-ol-D6 (dimethyl-D6), Prenol-d6, Prenyl alcohol D6, γ,γ-Di(methyl-d3)allyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=CCO)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)but-2-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.17 |
| Formel vikt | 92.1108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?