Läs mer
3-metyl-2-buten-1-yl tiolacetat (3-metyl-2-buten-1-tiol prekursor), TRC
Produktkod. 30482012
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482012 5 mg
30480626 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30482012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2944055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33049-93-3
Molekylformel C7 H12 O S
Molekylvikt (g/mol) 144.23
IUPAC-namn S-(3-metylbut-2-enyl) etanetioat
LEDER CC(=CCSC(=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Formel vikt 144.0609