Läs mer
3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-buten-1-yl Thiolacetate-d6 |
| CAS | 1189502-84-8 |
| Molekylformel | C7 2H6 H6 O S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12OS/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=CCSC(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | S-[4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)but-2-enyl] ethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.27 |
| Formel vikt | 150.0985 |