Läs mer
3-metyl-2-butenal, 97 %
Produktkod. 11416410
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416410 5 g 5g
11426410 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22226.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 107-86-8 | C5H8O | 84,118 g/mol
3-Methyl-2-butenal används i små mängder som matsmak i alkoholhaltiga drycker, tuggummin, konfektglasyr, frysta mejeriprodukter, fruktis, gelatinpudding, hårt och mjukt godis och syltgelé. Används i daglig smak, och kosmetisk smak i parfymer. Ett utgångsmaterial för syntesen av vitamin A.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Methyl-2-butenal används i små mängder som matsmak i alkoholhaltiga drycker, tuggummin, konfektglasyr, frysta mejeriprodukter, fruktis, gelatinpudding, hårt och mjukt godis och syltgelé. Används i daglig smak, och kosmetisk smak i parfymer. Ett utgångsmaterial för syntesen av vitamin A.
Löslighet Lösligt i
vatten (110g/L).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-86-8
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00010291
InChI-nyckel SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butenal, prenal, 3-methylcrotonaldehyde, senecialdehyde, 3,3-dimethylacrolein, senecioaldehyde, 2-butenal, 3-methyl, beta,beta-dimethylacrolein, crotonaldehyde, 3-methyl, beta-methylcrotonaldehyde
PubChem CID 61020
ChEBI CHEBI:15825
IUPAC-namn 3-metylbut-2-enal
LEDER CC(=CC=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butenal
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.88
Kokpunkt 136°C
Flampunkt 37°C (99°F)
Odör Characteristic
Linjär formel (CH3)2C=CHCHO
Brytningsindex 1.4613
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1734740
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,8448
Löslighetsinformation Soluble in water (110g/L).
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methyl-2-butenal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-butenal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.