Läs mer
3-metyl-2-butenal, TRC
Produktkod. 30475684
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30475684 5 g
1 options
Produktkod. 30475684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2940655G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
LEDER CC(=CC=O)C
IUPAC-namn 3-metylbut-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575