Läs mer
3-metyl-2-butenal, TRC
Produktkod. 30476665
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30476665 10 g
1 options
Produktkod. 30476665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29406510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
LEDER CC(=CC=O)C
IUPAC-namn 3-metylbut-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575