Läs mer
3-metyl-2-butenal, TRC
Produktkod. 30468342
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30468342 25 g
1 options
Produktkod. 30468342 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29406525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-butenal
CAS 107-86-8
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Methyl-2-buten-4-al, 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methyl-2-buten-1-al, 3- Methyl-2-butenal, 3-Methyl-2-butenaldehyde, 3-Methylcrotonaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecioaldehyde, beta,beta-Dimethylacrolein, beta,beta- Dimethylacrylic aldehyde, beta-Methylcrotonaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
LEDER CC(=CC=O)C
IUPAC-namn 3-metylbut-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.