Läs mer
3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-chloro-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 161087-48-5 |
| Molekylformel | C11 H8 Cl N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cn1c(Cl)nc2c3cccnc3ccc12 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.65 |
| Formel vikt | 217.0407 |