Läs mer
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 98%
Produktkod. 10469050 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10469050 10 g Glasflaska 10g
10043303 1 g Glasflaska 1g
10350114 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10469050 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126660100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-18-6
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.16
MDL-nummer MFCD00001581
InChI-nyckel IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC-namn 3-metylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1=CC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -21°C
Färg Brun till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 199.0°C to 200.0°C
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H7(=O)
Brytningsindex 1.4935 to 1.4955
Kvantitet 10 g
Beilstein 07, 54
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 110.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.