Läs mer
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 98%
Produktkod. p-3758366 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 10043303
Brand: Thermo Scientific Acros 126660010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-18-6
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.16
MDL-nummer MFCD00001581
InChI-nyckel IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC-namn 3-metylcyklohex-2-en-1-on
LEDER CC1=CC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -21°C
Färg Brun till gul
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 199.0°C to 200.0°C
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H7(=O)
Brytningsindex 1.4935 to 1.4955
Kvantitet 1 g
Beilstein 07, 54
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 110.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.