Läs mer
3-metyl-2-furoinsyra, 98+%
Produktkod. 11381397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381397 5 g 5g
11371397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01763.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 4412-96-8 | C6H6O3 | 126,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4412-96-8
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
MDL-nummer MFCD00014111
InChI-nyckel BNYIQEFWGSXIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-furancarboxylic acid, unii-5jp68392hm, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-furoicacid, methylpyromucic acid, 3-methyl furoic acid, 3-methylpyromucic acid, acmc-20a5im
PubChem CID 78127
IUPAC-namn 3-metylfuran-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(OC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-furoic acid
Smältpunkt 133 °C till 137 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 116183
Formel vikt 126.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.