Läs mer
3-Methyl-2-furoic Acid-d (Contained d0), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-furoic Acid-d1 |
| CAS | 78742-93-5 |
| Molekylformel | C6 H5 D O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2-furancarboxylic Acid-d, 3-Methylfuran-2-carboxylic Acid-d |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)/i3D |
| LEDER | CC1=C(C(O)=O)OC([2H])=C1 |
| IUPAC-namn | 3-methylfuran-2-carboxylic-5-d acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vikt | 127.04 |