Läs mer
(3-metyl-2-furyl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535554
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10535554 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10738635 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10535554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55513CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 388072-09-1
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.144
MDL-nummer MFCD09811371
InChI-nyckel CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
IUPAC-namn (3-metylfuran-2-yl)metanamin
LEDER CC1=C(OC=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methyl-2-furyl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 111.14
Procent renhet 97%