Läs mer
3-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N.ClH/c1-4-5-6(2)7(3)8;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 151.1128 |