missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-2-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-nitrophenol |
| CAS | 4920-77-8 |
| Molekylformel | C7 H7 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | m-Cresol, 2-nitro- (7CI,8CI), 3-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-6-methylnitrobenzene, 2-Methyl-6-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-3-hydroxytoluene, 2-Nitro-3-methylphenol, 2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene, NSC 41206 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-methyl-2-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vikt | 153.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?