Läs mer
3-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-bensoxazol-6-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10386754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386754 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10346804 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10386754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76703CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 62522-63-8
Molekylformel C8H6ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 247.65
MDL-nummer MFCD03033702
InChI-nyckel MRSCMVKREGBNOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo d oxazole-6-sulfonyl chloride, 3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-benzooxazole-6-sulfonyl chloride, 6-benzoxazolesulfonyl chloride, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo, 2,3-dihydro-3-methyl-2-oxo-6-benzoxazolesulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl-3-methylbenzoxazolin-2-one, 6-chlorosulfonyl-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, pubchem5602, acmc-209n4g, 3-methyl-6-chlorosulfonylbenzoxazolone
PubChem CID 2772060
LEDER CN1C(=O)OC2=CC(=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-2-oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazole-6-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 3-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-bensoxazol-6-sulfonylklorid
Formel vikt 247.66
Procent renhet 97%